CLS3343
Corning® 96 Well Storage Microplate
V-bottom, expanded volume, polypropylene, standard height, bag of 10 ×, non-sterile, lid: no
Synonim(y):
Płytka wielodołkowa 96
About This Item
Polecane produkty
Materiały
V-bottom
polypropylene
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
producent / nazwa handlowa
Corning 3343
opakowanie
bag of 10 ×
maksymalna pojemność
450 μL
rozmiar
96 wells
pojemność robocza
450 μL
kolor
clear
przydatność
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
typ wiązania
non-treated surface
Powiązane kategorie
Cechy i korzyści
- Corning® 96 well microplates support various assay and storage application requirements.
- Features uniform skirt heights for the greater robotic gripping surface.
- Resistant to most solvents including DMSO, ethanol, methanol.
- RNase-/DNase-free.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)