Kluczowe dokumenty
CLS1395OR
Corning® Silicone O-Ring
for use with GL45 Pyrex® Bottles
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 10
Opis ogólny
These silicone O-rings are used in place of the pouring rings on PYREX GL 45 bottles to ensure a leak-resistant seal.
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)