CLS3728BC
Corning® 1536 well plate, with generic barcode
size 1536 wells, flat bottom wells black polystyrene wells, NBS surface, 50/cs, non-sterile
Synonim(y):
1536-dołkowa mikropłytka
About This Item
Polecane produkty
Materiały
flat bottom wells black polystyrene wells
polystyrene plate
sterylność
non-sterile
Właściwości
lid: no
skirt
opakowanie
pack of 10
case of 50 ea
case of 50
producent / nazwa handlowa
Corning 3728BC
maksymalna pojemność
12.5 μL
rozmiar
1536 wells
pojemność robocza
8 μL
kolor
black
przydatność
suitable for (cell cuture)
typ wiązania
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Etykiety z kodami kreskowymi Corning zostały przetestowane pod kątem optymalnej czytelności, odporności chemicznej i zmienności temperatury.
- Odporność na powszechnie stosowane odczynniki laboratoryjne (100% DMSO, metanol, etanol, octan etylu, chlorek metylenu, izopropanol, acetronitryl, etanol/woda/TFA, wodorotlenek sodu, kwas solny).
- Odporność na temperatury w zakresie od -80ºC do +52ºC
Szczegóły techniczne
- Specyfikacje etykiet z kodami kreskowymi
- Rozmiar etykiety 2,75" x 0,25"
- Kod 128
- Kod 3 z 9
- Wąski element kreskowy 10 mil (wymiar x = 0,010")
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
- 2.8 mm distance between well bottoms to plate bottom
- Suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface
Microplate Features
- Excellent signal dynamic range due to low background fluorescence and enhanced signal intensity
- Superior flatness -minimizes variability within a plate and between plates
- Flat bottom wells are compatible with automated dispensers
- Not treated (or medium binding) polystyrene surface is hydrophobic in nature and binds biomolecules through passive interactions.
- Suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies, that have large hydrophobic regions that can interact with the surface (binding capacity of approximately 100 to 200ng IgG/cm²)
- Working volume of up to 10 μL
Bar Code Details
Corning barcode labels have been quality tested for optimal readability, chemical resistance and temperature variation.
- Resistant to commonly used laboratory reagents (100% DMSO, Methanol, Ethanol, Ethyl Acetate, Methylene Chloride, Isopropanol, Acetronitrile, Ethanol/Water/TFA, Sodium Hydroxide, Hydrochloric Acid)
- Resistant to temperature ranges of -80ºC to +52ºC
Technical Details
- Bar Code labeling specifications
- 2.75" x 0.25" label size
- Code 128
- Code 3 of 9
- 10 mil narrow bar element (x-dimension = 0.010")
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS3728BC-10EA | 4061831697377 |
CLS3728BC-50EA | 4061831697384 |