Kluczowe dokumenty
CLS1003P100
Corning® reusable low form beaker
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL
Synonim(y):
Pojemnik Corning
About This Item
Kod UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiały
perfluoroalkoxy copolymer
Właściwości
graduations (20 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1003P-100
wys. × śr. zewn.
72 mm × 51 mm
rozmiar
100 mL
Opis ogólny
The polypropylene reusable Griffin-style beakers are transluscent and printed with blue graduations.
The perfluoroalkoxy-copolymer Griffin-style beakers are transluscent with a raised graduation scale. They feature high temperature and chemical resistance.
Inne uwagi
Przeglądaj wszystkie zlewki plastikowe
Informacje prawne
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)