Kluczowe dokumenty
CA46
95010509, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
CA46, 95010509
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 95010509-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95010509-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Expresses surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)and secretes Immunoglobulin M (IgM) which does not bind to protein A.
receptory
Surface Immunoglobulin M (IgM) (kappa)
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Pochodzi z płynu puchlinowego pacjenta z chłoniakiem Burkitta. Komórki są ujemne pod względem antygenu jądrowego wirusa Epsteina Barr (EBNA). CA46 wykazuje również ekspresję powierzchniowej IgM kappa i wydziela IgM, która nie wiąże się z białkiem A. Dwanaście procent komórek wykazało ekspresję receptorów dopełniacza, podczas gdy receptory Fc były niewykrywalne.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w temperaturze 5-9x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)