Kluczowe dokumenty
WEHI-279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94110901, mouse blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse blood
opakowanie
tube of 5 μg 94110901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94110901-1VL
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Chłoniak z komórek B u myszy
Opis linii komórkowej
Pochodząca z guza indukowanego u myszy NZC przez napromieniowanie, linia komórkowa reprezentuje wczesny etap rozwoju komórek B, charakteryzujący się ekspresją immunoglobulin błonowych o wysokiej gęstości (IgGM, kappa), ale bez wykrywalnego wydzielania immunoglobulin.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamina + 0.05mM 2-Merkaptoetanol (2ME) + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle należy utrzymywać na poziomie od 5x10 000 do 2x100 000 komórek/ml; 5%CO2: 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)