Kluczowe dokumenty
8305C
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94090183, human thyroid, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human thyroid
opakowanie
tube of 5 μg 94090183-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94090183-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak anaplastyczny tarczycy, niezróżnicowany.
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z niezróżnicowanego raka tarczycy u 67-letniej pacjentki. Patologicznie tkanka rakowa zawierała resztkowe dobrze zróżnicowane elementy sugerujące progresję raka dobrze zróżnicowanego do niezróżnicowanego. Przeanalizowano geny supresorowe p53, Rb, APC i MCC, a analiza sekwencji potwierdziła przejście C:G do T:A przy pierwszej podstawie kodonu 273 genu p53. Nie zaobserwowano utraty heterozygotyczności genów supresorowych nowotworów.
Zastosowanie
Ponieważ mutacje p53 wiążą się z niezróżnicowanym rakiem, ale nie z dobrze zróżnicowanym rakiem podczas wieloetapowej karcynogenezy tarczycy, te linie komórkowe powinny okazać się przydatne w badaniach nad rolą mutacji genu w transformacji złośliwej.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 9,12
D13S317: 9
D16S539: 10,11
D5S818: 10,13
D7S820: 8,10
THO1: 6,7
TPOX: 8
vWA: 14,16
pożywka hodowlana
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Czas podwojenia wynosi 43 godziny. Gęstość nasycenia przy konfluencji wynosi 5,7 x 10 000 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)