Kluczowe dokumenty
94060901
FTC-133 Cell Line human
Synonim(y):
Komórki FTC133
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human thyroid (lymph node metastasis)
opis
Human follicular thyroid carcinoma
Formularz
liquid
opakowanie
tube of 5 μg 94060901-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94060901-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Complex chromosomal changes
morfologia
Polymorphic
produkty
Expression of 5′ - Deiodinase Type I
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak pęcherzykowy tarczycy, przerzuty do węzłów chłonnych
Opis linii komórkowej
FTC-133 uzyskano z przerzutów do węzłów chłonnych raka pęcherzykowego tarczycy, a nie z guza pierwotnego, jak pierwotnie zgłoszono u 42-letniego mężczyzny. Morfologia różni się od płaskich wielokątnych do wrzecionowatych komórek. Zachowały one zróżnicowaną funkcję tyreocytów i zdolność reagowania na tyreotropinę i miejscowe aktywne czynniki wzrostu. Immunoreaktywność tyreoglobuliny można było wykazać w cytoplazmie, a immunoreaktywność receptora EGF można było uwidocznić na błonach komórkowych. Wykryto złożone zmiany chromosomalne oraz mutację p53. FTC-133 (numer katalogowy Sigma 94060901), FTC-236 (numer katalogowy Sigma 06030202) i FTC-238 (numer katalogowy Sigma 94060902) pochodziły od tego samego osobnika, 42-letniego mężczyzny z pęcherzykowym rakiem tarczycy. Zostało to potwierdzone przez analizę krótkich tandemowych powtórzeń STR-PCR w ECACC Chromosomu Y nie można było wykryć w tych liniach komórkowych za pomocą analizy (STR)-PCR. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linie komórkowe są identyczne ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Linia komórkowa FTC-133 została wykorzystana do badania funkcji ludzkiej tarczycy i rozwoju raka tarczycy.
Opakowanie
UWAGA: Dla tego produktu może być dostępna zarówno linia komórkowa, jak i DNA z linii komórkowej. Wybierz -1VL lub VIAL dla komórek lub -DNA-5UG dla DNA.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 9.3
TPOX: 9
vWA: 15,18
pożywka hodowlana
DMEM:Ham's F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:8 do 1:12, tj. wysiać 1-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Hoang-Vu et al.
Laboratory animal science, 42(2), 164-167 (1992-04-01)
The thyroid physiology of athymic nude rats, rnu/rnu, is characterized and established here as an animal model to study transplanted thyroid tumors. Male rats were catheterized 5 days before experiments were started. The mean thyroid-stimulating-hormone (TSH) plasma concentrations were 2.9
M J Demeure et al.
Surgery, 108(6), 986-992 (1990-12-01)
The actin cytoskeleton is important for cell structure and motility. A disordered actin architecture has been correlated with a high metastatic potential in melanoma, fibrosarcoma, and colon cancer models. Thyrotropin is known to induce growth and differentiation in cultured thyroid
T Hölting et al.
European journal of endocrinology, 132(2), 229-235 (1995-02-01)
We have shown recently that epidermal growth factor (EGF) enhanced invasion and growth of differentiated thyroid cancer cells in vitro and in vivo. The present study analyzed the effects of transforming growth factor alpha (TGF-alpha) on invasion and growth of
T Hoelting et al.
Biochemical and biophysical research communications, 195(3), 1230-1236 (1993-09-30)
The signal transduction of TSH in invasion and growth of FTC 133, a human follicular thyroid cancer cell line, was investigated. TSH (0.01-1 mIU/ml) stimulated invasion of FTC 133 by 21% and growth by 20% of basal. Cyclic AMP-stimulators and
Hypermethylation of a New Distal Sodium/Iodide Symporter (NIS) Enhancer (NDE) Is Associated With Reduced NIS Expression in Thyroid Tumors
Ana Luiza Galrao
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 99(6) (2014)