Kluczowe dokumenty
KYSE-270
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 94072021, human esophagus, Epithelial
Synonim(y):
Komórki KY-270, Komórki KYSE270
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human esophagus
opakowanie
tube of 5 μg 94072021-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94072021-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Hypotriploid with 16% polyploidy
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Human oesophageal squamous cell carcinoma
Opis linii komórkowej
Utworzona z dobrze zróżnicowanego inwazyjnego raka płaskonabłonkowego przełyku wyciętego ze środkowego przełyku wewnątrz klatki piersiowej 79-letniego Japończyka przed leczeniem. Ta linia komórkowa została poddana eradykacji mykoplazmy w ECACC.
pożywka hodowlana
RPMI 1640:HAMS F12 (1:1) + 2mM Glutamina + 2% Płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Rozdzielić konfluentne kultury 1:5 co drugi dzień przy użyciu trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Czas podwojenia: 24 godziny. Zalecana gęstość wysiewu: 2,5 x 10 000 komórek/cm2.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)