Kluczowe dokumenty
C0901
94070416, from human blood
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opis
gel volume in water M
Numer panelu HRC
1
wiek podczas wenesekcji
Not specified
pochodzenie etniczne
UK Caucasian
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
UK Caucasian Male
Opis linii komórkowej
Linia komórek limfoblastoidalnych B pochodząca od losowo wybranego dawcy krwi rasy kaukaskiej, którego rodzice i dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Linia komórkowa została wygenerowana przez transformację limfocytów krwi obwodowej wirusem Epsteina-Barr (EBV). Ta linia komórkowa jest częścią kolekcji European Collection of Cell Cultures (ECACC) Human Random Control (HRC). Kolekcja HRC składa się z ponad 700 linii komórkowych limfoblastoidów B pochodzących od losowo wybranych dawców krwi rasy kaukaskiej, których rodzice i dziadkowie urodzili się w Wielkiej Brytanii lub Irlandii. Kolekcja HRC może być wykorzystywana jako odnawialna populacja kontrolna do badań genetycznych.
Zastosowanie
As part of the Human Random Control collection this cell line can be used as a renewable source of genomic DNA reference material for a wide range of genetic research applications.
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutaminy + 20% płodowej surowicy bydlęcej (FBS). Po utworzeniu rosnącej kultury stężenie FBS można zmniejszyć do 10%.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3 x105 - 2 x106 komórek/ml; 5%CO2, 37 °C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)