DK
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
dog kidney
opakowanie
tube of 5 μg 93120836-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120836-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Nerka psa
Opis linii komórkowej
Pochodzi z kory nerkowej 6-tygodniowego psa rasy Beagle o nieznanej płci. Komórki wspierają wzrost wielu wirusów, w tym grypy, paragrypy-2, zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, zapalenia wątroby psów, adenowirusa, krowianki i VSV (szczep Indiana).
Zastosowanie
Linia komórkowa DK została wykorzystana do badania funkcjonalnej organizacji głównej późnej jednostki transkrypcyjnej psiego adenowirusa typu 2 (CAV-2).
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)