Kluczowe dokumenty
DDT1-MF2
89051703, hamster testis, Myoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
DDT1-MF2, 89051703
pochodzenie biologiczne
hamster testis
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Myoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Syrian Hamster leiomyosarcoma (Mesocricetus Auratus)
Opis linii komórkowej
A smooth muscle cell line derived from a leiomyosarcoma of the ductus deferens of a Syrian hamster. Growth is stimulated by androgens and inhibited by glucocorticoids.
Zastosowanie
Tumourigenicity and hormone studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Dilute cultures 1:20 dislodging cells by mechanical agitation (0.25% trypsin may be used if necessary); 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)