Kluczowe dokumenty
QT 6
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120831, quail muscle, Spindle shaped/round
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
quail muscle
opakowanie
tube of 5 μg 93120831-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120831-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Spindle shaped/round
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Przepiórczy włókniakomięsak japoński
Opis linii komórkowej
Pochodzą z indukowanego metylocholantrenem włókniakomięsaka przepiórki japońskiej. Komórki są podatne na kilka wirusów, w tym mięsaka ptaków podgrupy A, ptasie zapalenie mózgu i rdzenia, wirus opryszczki choroby Marka i wirus wścieklizny.
Zastosowanie
Badania nad wirusami
pożywka hodowlana
Ham′s F10 + 2mM Glutamina + 10% Tryptose Phosphate Broth + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych hodowli (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiewanie 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C; subkultura przy około 75% konfluencji; komórki mogą zostać usunięte przez uderzenie kolbą o dłoń; użycie 0,5% poliwinylopirolu.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)