RN 22
93011414, rat nerve, Bipolar, stellate
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
RN 22, 93011414
pochodzenie biologiczne
rat nerve
opakowanie
tube of 5 μg 93011414-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93011414-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
n = 43
morfologia
Bipolar, stellate
produkty
S-100 protein
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Niedojrzałe komórki Schwanna szczura
Opis linii komórkowej
Przeszczepialny guz korzenia nerwu szyjnego indukowany przez etylonitrozomocznik u szczura inbred BD-IX.
Zastosowanie
Analiza rozwoju komórek Schwanna
pożywka hodowlana
DMEM lub Ham's F12 + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) 1:5, tj. wysiewać przy 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)