Z741996
Exact-Temp bottle thermometer
for oven, temperature +35 to +200 °C, accuracy: 1 °C
About This Item
Kod UNSPSC:
42182209
NACRES:
NB.79
Polecane produkty
Materiały
bottle ( Vermiculite)
opis
OV-080-S
Właściwości
accuracy± 2 °C (>100°C:±3)
producent / nazwa handlowa
70 001 17 (Ludwig Schneider)
zakres pomiaru temperatury
+35 to +200 °C, accuracy: 1 °C
Długość
180 mm
kolor
red
Opis ogólny
Termometry Exact-temp to wysoce precyzyjne przyrządy do monitorowania urządzeń chłodzących i temperujących w laboratoriach, technologii medycznej i badaniach i rozwoju. Każdy termometr jest zamontowany w nietłukącej się plastikowej butelce, wypełnionej specjalnym medium zapewniającym dokładne pomiary nawet przy otwartych drzwiach.
Są one dostarczane z magnesami do mocowania na ścianie lub drzwiach. Termometry Exact-temp są bardzo niezawodne i ekonomiczne, ponieważ działają niezależnie od zasilania sieciowego lub bateryjnego.
Termometry Exact-temp są dostępne z wypełnieniem organicznym w różnych zakresach pomiarowych i jednostkach skali. Przyrządy są starannie starzone, aby zapewnić wysoką dokładność. Termometry Exact-temp są kalibrowane za pomocą wzorca, dzięki czemu są zgodne z międzynarodowymi standardami.
Wszystkie przyrządy są dostarczane z certyfikatem zgodności i dokładności.
Są one dostarczane z magnesami do mocowania na ścianie lub drzwiach. Termometry Exact-temp są bardzo niezawodne i ekonomiczne, ponieważ działają niezależnie od zasilania sieciowego lub bateryjnego.
Termometry Exact-temp są dostępne z wypełnieniem organicznym w różnych zakresach pomiarowych i jednostkach skali. Przyrządy są starannie starzone, aby zapewnić wysoką dokładność. Termometry Exact-temp są kalibrowane za pomocą wzorca, dzięki czemu są zgodne z międzynarodowymi standardami.
Wszystkie przyrządy są dostarczane z certyfikatem zgodności i dokładności.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z741996-1EA | 4061833455708 |