HEL 299
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 87042207, human lung (embryonic), Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human lung (embryonic)
opakowanie
tube of 5 μg 87042207-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87042207-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 46, diploid
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Płuco ludzkiego zarodka
Opis linii komórkowej
Uzyskana z embrionalnej tkanki płucnej mężczyzny w 1965 roku. Jest to jedna z niewielu ludzkich linii diploidalnych posiadających dehydrogenazę glukozo-6-fosforanową typu A. Komórki mają ograniczoną żywotność wynoszącą 20 seryjnych subkultur z tkanki pochodzenia. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Zastosowanie
HEL 299 został wykorzystany do badania właściwości przeciwwirusowych AIC246, nowego związku przeciw ludzkiemu wirusowi cytomegalii. Został on również wykorzystany do zbadania roli inhibitora białka aktywowanego STAT1 (PIAS1) ligazy SUMO w wewnętrznej przeciwwirusowej odpowiedzi immunologicznej na wirusa opryszczki pospolitej.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 7,10
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,11
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16
CSF1PO: 7,10
D13S317: 11,12
D16S539: 10,11
D5S818: 11,13
D7S820: 8,11
THO1: 7
TPOX: 8,12
vWA: 16
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2 mM glutaminy + 1% aminokwasów innych niż niezbędne (NEAA) + 1 mM pirogronianu sodu (NaP) + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) należy podzielić w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiewać 3-5x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny; 5%CO2; 37°C. Ograniczona żywotność.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)