S2.2
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA., Reactivity: Anti-Swine Testis (ST) cell antigen, 92040117
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Pig x Pig Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 92040117-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92040117-1VL
ImmunoDon
Boar spleen (d/d haplotype)
Szpiczak
L231 (lymphoblastoid)
Reaktywność
Anti-Swine Testis (ST) cell antigen
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgA
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Świnia L231 x śledziona knura (haplotyp d/d)
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi komórek jąder świń, jak określono w enzymatycznych testach immunologicznych komórek wirusa (VELCIA). Przeciwciało nie reaguje krzyżowo z mysimi komórkami 3T3.
Immunogen
Supernatant z hodowli komórek jąder świń zawierający wirus zakaźnego zapalenia żołądka i jelit (szczep Nouzilly 188.SG)
Zastosowanie
VELICA, ELISA
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 1 mM pirogronian sodu (NaP) + 0,05 mM 2-merkaptoetanol (2ME) + 10% płodowa surowica bydlęca (FBS)
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 2-10x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)