RO82-W-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human thyroid
opakowanie
tube of 5 μg 92030502-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92030502-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 60-82, 82 predominant
morfologia
Epithelial
produkty
Thyroglobulin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki rak pęcherzykowy tarczycy
Opis linii komórkowej
Wyhodowany z przerzutów raka pęcherzykowego u pacjentki. Tumorogenny u nagich myszy. Podstawowe uwalnianie immunowykrywalnej tyreoglobuliny wzrosło w odpowiedzi na hormon tyreotropowy (TSH). Linia komórkowa rośnie jako jednowarstwowa bez tworzenia pęcherzyków. Badania elektronomikroskopowe wykazały obecność mikrokosmków z międzywęźlami między sąsiednimi komórkami.
Zastosowanie
Cenny model do badania ludzkiego raka pęcherzykowego.
pożywka hodowlana
DMEM:Ham's F12:MCDB 105 (2:1:1) + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:2 do 1:4, tj. wysiać 2x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)