Kluczowe dokumenty
RAJI TK-
91112125, human lymph, Lymphoblastoid
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
RAJI TK-, 91112125
pochodzenie biologiczne
human lymph
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki chłoniak Burkitta
Opis linii komórkowej
Niedobór TK. Pochodzenie etniczne: Czarny.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13,15
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 16,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamina + 15% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 3-6x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)