Kluczowe dokumenty
RPMI 1846
90102527, hamster skin, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne:
hamster skin
tryb wzrostu:
Adherent
kariotyp:
2n = 44
morfologia:
Epithelial
produkty:
Melanin
receptory:
Not specified
powiązane choroby:
cancer
Nazwa produktu
RPMI 1846, 90102527
pochodzenie biologiczne
hamster skin
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 44
morfologia
Epithelial
produkty
Melanin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Hamster Golden Syrian melanotic melanoma
Opis linii komórkowej
Derived from a spontaneous malignant melanoma in an aged golden syrian hamster. The cells have the ability to produce melanin in vitro.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
McCoy′s 5a + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)