8.52137
Fmoc-N-Me-Phe-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-N-Me-Phe-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)O)(C)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H23NO4/c1-26(23(24(27)28)15-17-9-3-2-4-10-17)25(29)30-16-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h2-14,22-23H,15-16H2,1H3,(H,27,28)/t23-/m0/s1
Klucz InChI
GBROUWPNYVBLFO-QHCPKHFHSA-N
Opis ogólny
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Powiązanie
Komentarz do analizy
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3