McCoy
90010305, mouse unknown/unspecified, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
McCoy, 90010305
pochodzenie biologiczne
mouse unknown/unspecified
opakowanie
tube of 5 μg 90010305-DNA-5UG
pkg of vial of cells 90010305-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Fibroblast myszy
Opis linii komórkowej
Pierwotnie uzyskany z płynu maziowego pacjenta cierpiącego na zwyrodnieniowe zapalenie stawów. Wykazano jednak, że kolejne podlinie są pochodzenia mysiego, z pewnymi cechami podobnymi do linii szczepu L. Komórki zostały wykorzystane do rozmnażania Chlamydia spp.
Zastosowanie
Rozmnażanie Chlamydia spp.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:10, tj. wysiać 1-3x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)