Kluczowe dokumenty
K-BALB (K-234)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
mouse embryo
opakowanie
tube of 5 μg 89092101-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89092101-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n=40
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mięsak Kirsten z zarodka myszy A31, transformowany
Opis linii komórkowej
Morfologia komórek różni się od klonu macierzystego (A31) i występuje utrata wrażliwości na kontaktowe hamowanie podziału komórek. Komórki są wysoce nowotworowe. Superinfekcja wirusem MuLV prowadzi do uratowania MSV.
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielenie subkonfluentnych kultur (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:10, tj. wysiew w ilości 1-3 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,1% trypsyny przez 3-5 minut; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)