SIRC
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 89090404, rabbit eye, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit eye
opakowanie
tube of 5 μg 89090404-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89090404-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 44
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Rogówka królika
Opis linii komórkowej
Pochodzi z rogówki normalnego królika. Linia ta jest odpowiednia do pierwotnej izolacji wirusa różyczki, a także do namnażania i oznaczania. Komórki nie są wrażliwe na wirusa polio 2, coxsackie A9 i B5.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: Wirus różyczki
pożywka hodowlana
EMEM (HBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4 x 10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny, 0,02% EDTA; 5%CO2, 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)