HTS142RTA
Gotowe do testów mrożone komórki receptora prostanoidowego EP4
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora prostanoidowego EP4, Human EP4 GPCR frozen cells for Calcium Flux FLIPR Assays.
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Prostanoidy to seria metabolitów kwasu arachidonowego wytwarzanych w wyniku działania cyklooksygenazy i dalej modyfikowanych przez izomerazy i syntazy. Komórki szybko wydzielają prostanoidy po syntezie, po czym prostanoidy wiążą się z rodziną 8 GPCR, aby wywierać swoje działanie biologiczne (Narumiya i FitzGerald, 2001). Prostaglandyna PGE2 powoduje ból, rozszerzenie naczyń krwionośnych, immunosupresję limfocytów T, przebudowę kości i promowanie karcynogenezy. Cztery pokrewne receptory GPCR, EP1, EP2, EP3 i EP4, wiążą się z PGE2, ale różny status sprzężenia z białkiem G każdego receptora prowadzi do różnych efektów biologicznych. EP4 łączy się głównie z białkiem G, zwiększając wewnątrzkomórkowy poziom cAMP. Podczas rozwoju noworodka EP4 uczestniczy w zamykaniu przewodu tętniczego, procesie wymaganym do przełączenia krążenia z łożyska do płuc (Nguyen i in., 1997). Ponadto EP4 pośredniczy w tworzeniu kości indukowanym przez PGE2 poprzez promowanie osteoblastogenezy, a selektywni agoniści EP4 są oceniani jako potencjalne metody leczenia osteoporozy (Yoshida i in., 2002). Sklonowane przez Millipore ludzkie komórki z ekspresją EP4 są wytwarzane w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego EP4 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G G15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnałowym wapnia. Tak więc linia komórkowa jest idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów i antagonistów EP4.
Prostanoidy to seria metabolitów kwasu arachidonowego wytwarzanych w wyniku działania cyklooksygenazy i dalej modyfikowanych przez izomerazy i syntazy. Komórki szybko wydzielają prostanoidy po syntezie, po czym prostanoidy wiążą się z rodziną 8 GPCR, aby wywierać swoje działanie biologiczne (Narumiya i FitzGerald, 2001). Prostaglandyna PGE2 powoduje ból, rozszerzenie naczyń krwionośnych, immunosupresję limfocytów T, przebudowę kości i promowanie karcynogenezy. Cztery pokrewne receptory GPCR, EP1, EP2, EP3 i EP4, wiążą się z PGE2, ale różny status sprzężenia z białkiem G każdego receptora prowadzi do różnych efektów biologicznych. EP4 łączy się głównie z białkiem G, zwiększając wewnątrzkomórkowy poziom cAMP. Podczas rozwoju noworodka EP4 uczestniczy w zamykaniu przewodu tętniczego, procesie wymaganym do przełączenia krążenia z łożyska do płuc (Nguyen i in., 1997). Ponadto EP4 pośredniczy w tworzeniu kości indukowanym przez PGE2 poprzez promowanie osteoblastogenezy, a selektywni agoniści EP4 są oceniani jako potencjalne metody leczenia osteoporozy (Yoshida i in., 2002). Sklonowane przez Millipore ludzkie komórki z ekspresją EP4 są wytwarzane w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego EP4 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka G G15, aby połączyć receptor ze szlakiem sygnałowym wapnia. Tak więc linia komórkowa jest idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów i antagonistów EP4.
Opis linii komórkowej
Komórki gospodarza: Chem-1
Linie komórkowe GPCR
Zastosowanie
Zamrożone komórki ludzkiego GPCR EP4 do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
GPCR Class: A
Protein Target: EP4
Target Sub-Family: Prostanoid
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Fifty (50) mL of Media Component.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1