Kluczowe dokumenty
HTS004RTA
Sigma-Aldrich
Gotowe do testów mrożone komórki receptora chemokinowego CXCR4
Human
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.84
Nazwa produktu
Gotowe do testów mrożone komórki receptora chemokinowego CXCR4,
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Ready-to-Assay
metody
calcium flux assay: suitable
numer dostępu NCBI
metoda wykrywania
fluorometric
Opis ogólny
Mrożone komórki GPCR Ready-to-Assay firmy Millipore są przeznaczone do prostych, szybkich testów wapniowych bez konieczności intensywnej hodowli komórek. Firma Millipore zoptymalizowała warunki zamrażania, aby zapewnić komórkom wysoką żywotność i funkcjonalność po rozmrożeniu. Użytkownik po prostu rozmraża komórki i ponownie zawiesza je w pożywce, dozuje zawiesinę komórek na płytki testowe i po nocnym odpoczynku przeprowadza testy odpowiedzi na wapń.
Chemokina SDF-1 i jej receptor GPCR CXCR4 mają specyficzność jeden do jednego, która jest unikalna wśród chemokin i ich receptorów. SDF-1 wiąże się z CXCR4 wyrażonym na komórkach krwiotwórczych i limfopoetycznych i kieruje ich przemieszczaniem się i zatrzymywaniem w narządach krwiotwórczych i limfatycznych oraz w miejscach zapalenia (Kucia i in., 2004). CXCR4 ulega ekspresji w kilku liniach komórek nowotworowych i może być odpowiedzialny za przerzuty do miejsc ekspresji SDF-1, takich jak kości i węzły chłonne (Muller i in., 2001). Ponadto, CXCR4 jest koreceptorem dla glikoproteiny otoczki wirusa HIV gp120 (Feng et al., 1996). Opracowano i wykazano, że małocząsteczkowi antagoniści CXCR4 hamują zakaźność T-tropowych szczepów HIV i osłabiają wzrost guzów mózgu (Arakaki i in., 1999; Rubin i in., 2003). Sklonowana przez Millipore ludzka linia komórkowa z ekspresją CXCR4 jest wytwarzana w gospodarzu Chem-1, który wspiera wysoki poziom ekspresji rekombinowanego CXCR4 na powierzchni komórki i zawiera wysoki poziom obiecującego białka Gα15 w celu połączenia receptora ze szlakiem sygnalizacji wapniowej. Linia komórkowa jest zatem idealnym narzędziem do badań przesiewowych agonistów, antagonistów i modulatorów CXCR4.
Opis linii komórkowej
  • Linie komórkowe GPCR
  • Komórki gospodarza: Chem-1
Zastosowanie
Gotowe do testów zamrożone komórki ludzkiego GPCR CXCR4 do testów FLIPR strumienia wapnia.
Działania biochem./fizjol.
  • Klasa GPCR: A
  • Białko docelowe: CXCR4
  • Podrodzina docelowa: Chemokiny
Komponenty
Pack contains 2 vials of mycoplasma-free cells, 1 ml per vial.
Fifty (50) mL of Media Component.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO).
W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1