MAB13444
Anti-Integrin α6 Antibody, clone BnC6B4
clone BnC6B4, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
CD49f
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
BnC6B4, monoclonal
reaktywność gatunkowa
chicken
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA6(3655)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Immunoprecipitation: Precipitates the monomeric alpha6 subunit after the dimeric receptor has been denatured, but does not precipitate the native receptor.
Immunohistochemistry: Effective for immunohistochemistry of methanol-fixed cryosections. An overnight methanol fix is suggested. Previous experiments have used 14 micron sections of chicken embryonic tissue. Typical antibodies dilutions are 35 μg/mL, with overnight antibody incubation, followed by detection with a goat anti-mouse Ig -FITC secondary antiobody.
Immunocytochemistry: Effective for methanol-fixed cultured cells (15 minute fixation).
Immunoblot: Recognizes a 130 kDa band in chicken brain tissue and a 140 kDa band in transfected NIH3T3 cells (the difference in molecular weight is likely due to differential glycosylation).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2