Key Documents
F0048005
Fenofibrate impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Chloro-4′-hydroxybenzophenone, (4-Chlorophenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fenofibrate
producent / nazwa handlowa
EDQM
tw
257 °C/13 mmHg (lit.)
mp
175-178 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C13H9ClO2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10/h1-8,15H
Klucz InChI
RUETVLNXAGWCDS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
239.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
115 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)