Kluczowe dokumenty
Linia komórkowa OX-35
clone 5, Reactivity: Anti- CD4, rat, 89041184
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
klon
5, monoclonal
opakowanie
tube of 5 μg 89041184-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89041184-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
NS0/1
Reaktywność
Anti-CD4, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz NS0/U x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało jest skierowane przeciwko antygenowi CD4 na szczurzych limfocytach T i makrofagach. Specyficzność jest taka sama jak W3/25, chociaż ich wiązanie jest niekonkurencyjne. OX-35 będzie konkurować z OX-36.
Immunogen
Blasty T przygotowane w reakcjach mieszanych limfocytów z oczyszczonymi szczurzymi komórkami pomocniczymi T przeciwko napromieniowanej śledzionie
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
Rutyna subkultury
Wysiać 5x10 000 żywych komórek/ml. Subkultura, gdy komórki osiągną 5x100 000-1x1 000 000 komórek/ml (zwykle po 3-4 dniach); 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)