Kluczowe dokumenty
BMSBSH5001E
Sigma-Aldrich
myBlock l digital single chamber dry bath
without blocks, AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
About This Item
Kod UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.76
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific BSH5001-E
Parametry
+5 °C temp. range (+105 °C)
1 min to 99 hr 59 min (Timer)
5-105 °C temp. range
Ambient +5 to 105 °C temp. range
szer. × śr. × wys.
7 in. × 10 in. × 5 in.
pojemność
, holds 1 block
Opis ogólny
Seria myBlock firmy Benchmark to linia produktów "nowej generacji", która wprowadza kilka głównych zalet w porównaniu z tradycyjnymi suchymi łaźniami. Są to pierwsze cyfrowe łaźnie suche z zaawansowanym sterowaniem mikroprocesorowym, pracą czasową lub ciągłą i zdejmowaną pokrywą na zawiasach. Dodatkowo, opcjonalna zewnętrzna sonda temperatury może być umieszczona bezpośrednio wewnątrz próbówki, zapewniając kontrolę w czasie rzeczywistym i monitorowanie rzeczywistej temperatury próbki.
Przezroczysta pokrywa myBlock pomaga promować lepszą jednorodność i minimalizować stratyfikację temperatury w bloku poprzez utrzymywanie warstwy płaszcza ciepłego powietrza. Pomaga również zmniejszyć zużycie energii, minimalizując straty ciepła do otoczenia. Pokrywę na zawiasach można odchylić (do tyłu) lub łatwo zdjąć (podnieść), aby pomieścić wyższe rurki.
Zarówno modele z pojedynczym, jak i podwójnym blokiem można zamówić w konfiguracji zawierającej nasze unikalne bloki Quick-Flip. Te uniwersalne bloki akceptują probówki o pojemności od 0,5 do 2,0 ml, a po szybkim odwróceniu na drugą stronę mogą pomieścić probówki o pojemności 0,2 ml, paski PCR lub (tylko w modelu z dwoma blokami) płytkę PCR. Inne bloki są dostępne dla probówek o pojemności do 50 ml.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)