Kluczowe dokumenty
YL1/2
92092402, Reactivity: Anti-Tubulin
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
LOU rat spleen
Szpiczak
Y3Ag1.2.3
Reaktywność
Anti-Tubulin
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Szczur Y3Ag1.2.3 x Śledziona LOU szczura
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje tubulinę pochodzącą z drożdży, ptaków i ssaków. Wydaje się być specyficzne dla podjednostki α tubuliny.
Immunogen
Tubulina drożdży
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma specjalne warunki dopuszczenia: Organizacje komercyjne są zobowiązane do wypełnienia formularza "Zezwolenie na uwolnienie linii komórkowej do celów badawczych w organizacjach komercyjnych".
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)