Kluczowe dokumenty
ED2
Reactivity: Anti-Macrophage, rat, 89040702
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
Mouse x Mouse Hybridoma
opakowanie
tube of 5 μg 89040702-DNA-5UG
pkg of vial of cells 89040702-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
Szpiczak
Sp2/0
Reaktywność
Anti-Macrophage, rat
metody
cell culture | mammalian: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Mysz Sp2/0 x śledziona myszy BALB/c
Opis linii komórkowej
Przeciwciało rozpoznaje antygen błonowy makrofagów tkankowych szczura i identyfikuje subpopulację odmienną od tej rozpoznawanej przez przeciwciało ED3.
Immunogen
Komórki śledziony szczura Wistar
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2 mM glutamina + 10% płodowej surowicy bydlęcej (FBS)
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)