Kluczowe dokumenty
1.01553
Supelco
Roztwór chlorku potasu
nominal 1.41 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.01 mol/l) Certipur®
Synonim(y):
Potassium chloride solution
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Beilstein:
1711999
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest bezpośrednio identyfikowalny z odpowiednim pierwotnym materiałem referencyjnym z Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Niemcy. Przewodność elektrolityczna tego standardu jest określana za pomocą miernika przewodności z akredytowanego laboratorium kalibracyjnego Merck.
Aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji, należy odwiedzić stronę Certyfikaty ISO i samooceny jakości zakładu.
Certyfikat można pobrać ze strony http://www.sigma-aldrich.com, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę ważności.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany zgodnie z normą ISO 17034 i charakteryzowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten CRM jest identyfikowalny w jednostkach SI kg i mierzony względem materiału pierwotnego z NMI, np.
Odwiedź stronę >Certyfikaty ISOi samooceny jakości zakładu, aby uzyskać dostęp do aktualnych certyfikatów akredytacji.
Pobierz swój certyfikat ze strony >documents, aby wyświetlić certyfikowane wartości, w tym niepewność i datę wygaśnięcia.
Zastosowanie
Wzorzec do stosowania w pomiarach przewodności elektrolitycznej.
Komentarz do analizy
Przewodność elektryczna (25 °C): 1,39 - 1,43 mS/cm
Inne uwagi
Aby uzyskać pełną listę produktów z naszej oferty ICP i AAS, w tym informacje techniczne i przykładowe certyfikaty, odwiedź >Stronę internetową standardów ICPi AAS.
Szczegółowe informacje na temat naszych nowo wprowadzonych standardów przewodności można znaleźć w ulotce: Zaangażowanie w jakość: Podniesienie standardów ®do certyfikowanego materiału referencyjnego
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
polecane