Kluczowe dokumenty
1.01586
Supelco
Potassium chloride solution
nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c = 0.001 mol/l) Certipur®
Synonim(y):
Potassium chloride solution
About This Item
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Beilstein:
1711999
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Potassium chloride solution, nominal 0.147 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c = 0.001 mol/l) Certipur®
klasa czystości
reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
gęstość
0.998 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This reference material (CRM) is directly traceable to the corresponding primary reference material from the Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB), Germany.
Zastosowanie
Conductivity calibration standard to measure electrolytic conductivity in aqueous solution.
Komentarz do analizy
Electrical conductivity (25 °C): 0.143 - 0.151 mS/cm
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane