N1E-115
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse nerve
opakowanie
tube of 5 μg 88112303-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88112303-1VL
tryb wzrostu
Semi-adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Neuronal
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Neuroblastoma myszy
Opis linii komórkowej
Klon adrenergiczny pochodzący z mysiego guza neuroblastoma C1300.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Podzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać przy 2-4x10 000 komórek/cm2; 5%CO2; 37°C. Komórki tylko luźno przylegają do kolby i można je odłączyć, delikatnie stukając w kolbę. Komórki mogą całkowicie odłączyć się podczas transportu. Jeśli tak się stanie
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)