Kluczowe dokumenty
JESTHOM human cell line
IHW Number: 9004, 88052004
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 88052004-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88052004-1VL
pochodzenie etniczne
Scandinavian
płeć
male
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Pokrewieństwo: Tak
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil DNA
A: 201
Cw: 102
B: 27052
HLA DRA: 101
HLA DRB1: 101
HLA DRB6: 101
HLA DQA1: 101
HLA DQB1: 501
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Profil serologiczny
HLA A: 2
HLA A ief: 2.2
HLA C: 1
HLA B: 27
HLA B ief: 27.5
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 1
HLA DR: 1
HLA DQ: 5
HLA DP: 4
pożywka hodowlana
RPMI 1640 (R0883) + 2mM Glutamine (G7513) + 20% Foetal Bovine Serum (FBS) (F2442). Once a growing culture is established the FBS concentration can be reduced to 10%.
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)