Kluczowe dokumenty
RTT-RO
Roche
Terminal Transferase
from Calf Thymus, recombinant, E. coli
About This Item
Polecane produkty
rekombinowane
expressed in E. coli
Poziom jakości
Formularz
solution
zastosowanie
sufficient for 20 reactions (03333566001)
sufficient for 60 reactions (03333574001)
opakowanie
pkg of 24,000 U (03333574001 [400 U per reaction])
pkg of 8,000 U (03333566001 [400 U per reaction])
producent / nazwa handlowa
Roche
Zastosowanie
genomic analysis
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Zastosowanie
- Tailing with dNTPs:Addition of homopolymeric tails to DNA fragments
- Labeling of double- and single-stranded DNA and oligonucleotides with either radioactive or chemically modified nucleotides (e.g., DIG-dUTP)
Labeling of double- and single-stranded DNA and oligonucleotides with either radioactive or chemically modified dideoxynucleotides (e.g., DIG-ddUTP)
Cechy i korzyści
In addition to standard nucleotides, terminal transferase wlll add radioactive or modified (e.g., digoxigenin-, biotin-, or fluorochrome-labeled) dNTPs or ddNTPs to DNA.
Opakowanie
Jakość
Zasada
Definicja jednostki
Unit Assay: Unit assay conditions: 200 mM Potassium cacodylate, 1 mM CoCl2, 1 mM dTTP, 0.1 OD d(pT)6, 6.25 pmol 3H dTTP in a 120 μl reaction volume.
Volume Activity: 400 U/μl
Sample Materials
- Double- or single-stranded DNA fragments
- Double- or single-stranded oligonucleotides
Uwaga dotycząca przygotowania
Preparation of CoCl2 working solution
Add in a sterile vial 10 μl double dist. water and 15 μl of the supplied 25 mM CoCl2 solution: Final concentration: 15 mM
Preparation of radioactive labeling mix
dATP and dTTP labeling mix: mix 1 Vol. of a 2.5 mM dATP or dTTP solution with 15 volumes of double-distilled water and 4 volumes of α-32P-dATP or α-32P-dTTP (800 Ci/mmol, approx. 30 TBq/mmol).
dGTP and dCTP labeling mix: mix 1 volume of a 2 mM dGTP or dCTP solution with 15 volumes of double-distilled water and 4 volumes of α-32P-dGTP or α-32P-dCTP (800 Ci/mmol, approx. 30 TBq/mmol)
Inne uwagi
Tylko elementy zestawu
- Terminal Transferase 400 U/μl
- TdT Reaction Buffer 5x concentrated
- CoCl<sub>2</sub> Solution 25 mM
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?