Kluczowe dokumenty
G-361
88030401, human skin, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
G-361, 88030401
pochodzenie biologiczne
human skin
opakowanie
tube of 5 μg 88030401-DNA-5UG
pkg of vial of cells 88030401-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Triploid, modal n.o 69
morfologia
Epithelial
produkty
Melanin
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Czerniak złośliwy u ludzi rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Wyhodowane z czerniaka złośliwego 31-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki wytwarzają melaninę do 50 podwojeń populacji. Chromosomu Y nie można było wykryć w tej linii komórkowej za pomocą analizy krótkich powtórzeń tandemowych (STR) -PCR podczas testów w ECACC. Znane jest zjawisko, że ze względu na zwiększoną niestabilność genetyczną linii komórek nowotworowych chromosom Y może ulec rearanżacji lub utracie, co skutkuje brakiem wykrycia. Linia komórkowa jest identyczna ze źródłem dostarczonym przez deponenta na podstawie analizy STR-PCR.
Zastosowanie
Badania hormonalne
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 15
D5S818: 11
D7S820: 8,11
THO1: 7,9
TPOX: 8,10
vWA: 15,17
pożywka hodowlana
McCoy's 5a + 2mM Glutamina + 10% Płodowa Surowica Bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Hodowle subkonfluentne (70-80%) podzielić w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiewać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny lub trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C. Komórki przyłączają się powoli.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)