Kluczowe dokumenty
ATC-10 (Aedes aegypti)
87091801, mosquito larvae, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
ATC-10 (Aedes aegypti), 87091801
pochodzenie biologiczne
mosquito larvae
opakowanie
tube of 5 μg 87091801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87091801-1VL
tryb wzrostu
Adherent aggregates
kariotyp
2n = 6
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Larwy komarów
Opis linii komórkowej
Pochodzi z połączonych nowo wyklutych larw Aedes aegypti. Komórki są podatne na szereg arbowirusów.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: Arbowirusy
pożywka hodowlana
Mitsuhashi and Maramorosch Insect Medium (pH 7.0) + 2mM Glutamine + 20% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) od 1:2 do 1:6, tj. wysiewać 2-5 x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny przez 5 minut w temperaturze 28°C. Po wygaszeniu trypsyny świeżą pożywką usunąć komórki przez delikatne zeskrobanie.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)