Kluczowe dokumenty
TK6TGR
87020507, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
TK6TGR, 87020507
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfoblast
Opis linii komórkowej
Pochodzi z ludzkiego limfoblastu TK6, który jest heterozygotyczny dla TK. Linię macierzystą poddano działaniu 20ug/ml tioguaniny, co spowodowało powstanie subpopulacji opornej na tioguaninę. Komórki te mogą być wykorzystywane jako partner do fuzji.
Zastosowanie
Partner Fusion
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)