TK6
95111735, human lymph, Not specified
Synonim(y):
Komórki TK-6, Ogniwa H2BT
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
TK6, 95111735
pochodzenie biologiczne
human lymph
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Not specified
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzki limfoblast, heterozygota kinazy tymidynowej
Opis linii komórkowej
Heterozygotyczna linia komórkowa kinazy tymidynowej TK6 została wyizolowana z linii limfoblastoidalnej HH4. HH4 pochodzi z linii komórkowej WIL-2. Komórki TK6 są CD19 dodatnie, 50% populacji komórek wykazuje ekspresję CD20, a niewielka subpopulacja została przetestowana na obecność CD22. Nie możemy potwierdzić statusu BVDV tej linii komórkowej.
Zastosowanie
Linia komórkowa TK-6 została wykorzystana do badania genotoksycznego działania trans- i cis-2-etyloheksylo-4-metoksycynamonianu(EHMC) in vitro. Wykorzystano ją również do badania interakcji nanomateriałów srebra z komórkami.
Testy odporności na bromodeoksyurydynę
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 12,13
D7S820: 9,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 17,20
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM glutaminy + 10% surowicy końskiej (HS) lub FBS.
Rutyna subkultury
Hodowle utrzymywać w zakresie 1-9 x 100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)