Kluczowe dokumenty
BPAEC
86123101, bovine lung, Endothelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
BPAEC, 86123101
pochodzenie biologiczne
bovine lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Endothelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Bovine lung endothelium
Opis linii komórkowej
BPAEC is susceptible to bovine respiratory viruses and is positive for BVDV.
Zastosowanie
Virus studies: bovine respiratory viruses
pożywka hodowlana
DMEM or 199 + 2mM Glutamine + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)