EBTr
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine trachea
opakowanie
tube of 5 μg 87090202-DNA-5UG
pkg of vial of cells 87090202-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 60
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Tchawica płodu bydlęcego
Opis linii komórkowej
Pochodzi z tchawicy męskiego płodu bydlęcego. Linia komórkowa może być stosowana do izolacji, replikacji i ilościowego oznaczania wirusów BVDV, IBRV i paragrypy typu 3. Wzrost i cechy morfologiczne zmniejszają się po przejściu liczby 55.
Zastosowanie
Badania nad wirusami: BVDV, IBRV i wirusa parainfluenzy typu 3.
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) 1:3, tj. wysiać 4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)