Merck
SAB4200839
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko acetylocholinoesterazie (AChE) wytwarzane u królików
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AChE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1:1000-1:2000 using whole extracts of Jurkat cells.
immunofluorescence: 1:1000-1:20000 using Human A431
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACHE(43)
Opis ogólny
Acetylocholinoesteraza (AChE) jest członkiem nadrodziny białek a/ß-hydrolaza-fold, która składa się ze strukturalnie spokrewnionych białek o dużej różnorodności w ich funkcjach katalitycznych, rozpoznawczych, adhezyjnych i chaperonowych. Badania struktury 3D a/ß-hydrolazy ujawniły różnorodność wzorów fałdowania sugerujących asocjacje poprzez funkcje zależne od oligomeryzacji.1 AChE jest specyficzną tkankowo hydrolazą serynową wyrażaną w kilku wariantach w połączeniach nerwowo-mięśniowych (NMJ)2, cholinergicznych synapsach mózgu2-3 lub erytrocytach (czerwonych krwinkach - RBC)4.
Specyficzność
Przeciwciało przeciwko acetylocholinoesterazie (AChE) specyficznie rozpoznaje ludzką AChE.
Immunogen
ludzka acetylocholinoesteraza, rekombinowana, wyrażana w komórkach HEK 293
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu, immunofluorescencji i ELISA. Wykrywanie pasma AChE metodą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Główną funkcją AChE w szczelinie synaptycznej jest zapewnienie szybkiej hydrolizy acetylocholiny (ACh) uwalnianej z zakończeń nerwów ruchowych do choliny i kwasu octowego, zapobiegając w ten sposób hiperaktywacji postsynaptycznych receptorów ACh w mięśniach (AChR) i zakończeniu transmisji sygnału.2-3,5 Leki lub peptydy hamujące AChE i butyrylocholinoesterazę (BChE) są stosowane w kilku chorobach neurodegeneracyjnych, w tym w chorobie Alzheimera i patologicznym osłabieniu mięśni, takim jak miastenia. Te inhibitory AChE zwiększają synaptyczne poziomy ACh, a tym samym poprawiają funkcję cholinergiczną w mózgu.2-3,5-6 Erytrocyty AChE (AChE-H) jest wariantem splicingu AChE znajdującym się w RBC, należy do rodziny białek glikozylofosfatydyloinozytolu (GPI) i przenosi antygen grupy krwi Yta. AChE erytrocytów można znaleźć w krążących w osoczu pęcherzykach pochodzących ze starzejących się erytrocytów i dlatego jest uważany za biomarker integralności błony RBC. Ponadto aktywność AChE erytrocytów jest również markerem stanu zapalnego i innych chorób, w tym nadciśnienia tętniczego, jaskry, ALS, neurotoksyczności i choroby Hirschsprunga.4,7-8
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Vivek Kumar Gupta et al.
Enzyme research, 2015, 370705-370705 (2015-11-26)
Lead induced neurotoxicity in the people engaged in different occupations has received wide attention but very little studies have been carried out to monitor occupational neurotoxicity directly due to lead exposure using biochemical methods. In the present paper an endeavour
Thaiane Coelho Dos Santos et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1192-1192 (2018-11-09)
Alzheimer's disease (AD) is a main cause of dementia, accounting for up to 75% of all dementia cases. Pathophysiological processes described for AD progression involve neurons and synapses degeneration, mainly characterized by cholinergic impairment. This feature makes acetylcholinesterase inhibitors (AChEi)
Konstantin A Petrov et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 766-766 (2018-07-28)
Neuromuscular junctions (NMJs) are directly involved into such indispensable to life processes as respiration and locomotion. However, motor nerve forms only one synaptic contact at each muscle fiber. This unique configuration requires specific properties and constrains to be effective. The
Antonella De Jaco et al.
The FEBS journal, 279(23), 4293-4305 (2012-10-06)
The α/β-hydrolase fold superfamily of proteins is composed of structurally related members that, despite great diversity in their catalytic, recognition, adhesion and chaperone functions, share a common fold governed by homologous residues and conserved disulfide bridges. Non-synonymous single nucleotide polymorphisms
Vivitri Prasasty et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(9) (2018-09-16)
Acetylcholinesterase-inhibitory peptide has gained much importance since it can inhibit acetylcholinesterase (AChE) and increase the availability of acetylcholine in cholinergic synapses, enhancing cholinergic transmission in pharmacological treatment of Alzheimer's disease (AD). Natural peptides have received considerable attention as biologically important