SSTO human cell line
IHW Number: 9302, 86112002
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human blood
opakowanie
tube of 5 μg 86112002-DNA-5UG
pkg of vial of cells 86112002-1VL
pochodzenie etniczne
Amish
płeć
male
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
Not specified
morfologia
Lymphoblastoid
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Homozygotyczny: Tak
Opis linii komórkowej
This cell line is an Epstein-Barr Virus (EBV) transformed lymphoblastoid line and is part of the Human Leukocyte Antigen (HLA) Typed Collection maintained by the European Collection of Cell Cultures (ECACC). HLA-Typing Data is available for this cell line.
Profil DNA
A: 3201
Cw: 501
B: 4402
HLA DRB1: 403
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 0305
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Cw: 501
B: 4402
HLA DRB1: 403
HLA DQA1: 3
HLA DQB1: 0305
HLA DPA1: 1
HLA DPB1: 401
Profil serologiczny
HLA A: 32
HLA C: 5
HLA B: 44
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 13
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 4
HLA C: 5
HLA B: 44
Bw4/bw6: 4
HLA Dw: 13
HLA DR: 4
HLA DR53: 53
HLA DQ: 8
HLA DP: 4
pożywka hodowlana
Rutyna subkultury
Maintain cultures between 3x105 - 2x106 cells/ml, 5% CO2, 37 °C. Upon resuscitation remove cryoprotectant - centrifuge at 300 x g for 5 minutes and re-suspend the cell pellet in fresh culture medium.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ta linia komórkowa ma ograniczenia i może być dostarczana wyłącznie organizacjom akademickim i non-profit. Kwasy nukleinowe mogą być dostarczane wszystkim badaczom, w tym badaczom z organizacji komercyjnych.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)