Kluczowe dokumenty
Z304840
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
MF23/3
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS24/29
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
neck thread PUSH FIT (24/29 cone size)
producent / nazwa handlowa
Quickfit MF 23/3
dostępność
not available in USA and Canada
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)