Kluczowe dokumenty
SYNA851922
Synthware U-shaped drying tube
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A851922, adapter rurki osuszającej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiały
colorless tube
glass tube
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A851922
Opis ogólny
Ze złączem. Bawełna jest zwykle używana jako środek suszący.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)