RPMI 1788
85112106, human blood, Lymphoblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Polecane produkty
Nazwa produktu
RPMI 1788, 85112106
pochodzenie biologiczne
human blood
tryb wzrostu
Suspension
kariotyp
2n = 46, modal no. 45
morfologia
Lymphoblast
produkty
Immunoglobulin M (IgM) (Lambda light chain)
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Ludzkie limfocyty krwi obwodowej rasy kaukaskiej
Opis linii komórkowej
Pochodzi z krwi obwodowej pozornie normalnego 33-letniego mężczyzny rasy kaukaskiej. Komórki wydzielają IgM (łańcuch lekki lambda). HLA = A2, Aw33, B7, B14.
Profil DNA
Dane STR-PCR: Amelogenina: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 18,19
CSF1PO: 10
D13S317: 11,13
D16S539: 10,13
D5S818: 12,13
D7S820: 10,12
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,9
vWA: 18,19
pożywka hodowlana
RPMI 1640 + 2mM Glutaminy + 20% Płodowej Surowicy Bydlęcej (FBS).
Rutyna subkultury
Utrzymywać hodowle między 3-4x100 000 komórek/ml; 5%CO2; 37°C. Maksymalna gęstość komórek 1-2x1 000 000 komórek/ml.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)