Kluczowe dokumenty
HTC (BUdR)
85061110, rat liver, Epithelial
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
Nazwa produktu
HTC (BUdR), 85061110
pochodzenie biologiczne
rat liver
opakowanie
tube of 5 μg 85061110-DNA-5UG
pkg of vial of cells 85061110-1VL
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
2n = 66
morfologia
Epithelial
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
cancer
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Pochodzenie linii komórkowej
Wątrobiak szczura
Opis linii komórkowej
Klon oryginalnego hepatoma HTC (numer katalogowy Sigma. 93120108) oporny na 10ug/ml BUdR, który musi być hodowany w HAT. Komórki są wykorzystywane w badaniach indukcji enzymatycznej.
Zastosowanie
Badania enzymatyczne
pożywka hodowlana
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamina + 1% Aminokwasy nieistotne (NEAA) + 1%HAT + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS).
Rutyna subkultury
Rozdzielić subkonfluentne kultury (70-80%) w stosunku 1:3 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu 0,25% trypsyny/EDTA; 5%CO2; 37°C.
Inne uwagi
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)