Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA023092
Sigma-Aldrich
Anti-EFR3A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-Protein EFR3 homolog A, Anti-Protein EFR3-like
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LLMVTSGYKAKTIVTALPGSFLDPLLSPSLMEDYELRQLVLEVMHNLMDRHDNRAKLRGIRIIPDVADLKIKREKICRQDTSFMK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFR3A(23167)
Opis ogólny
Białko EFR3A (EFR3 homolog A) lokalizuje się w błonie plazmatycznej. Gen jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q24.
Immunogen
Protein EFR3 homolog A recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EFR3A (EFR3 homolog A) jest białkiem adaptorowym, które tworzy kompleks z PI4KIIIα (kinazą fosfatydyloinozytolu III α). Homolog drożdży jest potrzebny do lokalizacji i funkcjonowania drożdżowej PI4K (4-kinazy fosfatydyloinozytolu) Stt4. Podobnie, EFR3 ssaków jest ważny dla utrzymania aktywnej puli PI4KA (4-kinazy fosfatydyloinozytolu α) na powierzchni komórki. EFR3s reguluje również reaktywność receptorów sprzężonych z białkiem G w komórkach poprzez kontrolowanie stanu fosforylacji AGTR1 (receptor AT1a).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST76242
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naveen Bojjireddy et al.
Journal of cell science, 128(1), 118-128 (2014-11-09)
The yeast Efr3p protein is a main regulator of the Stt4p phosphatidylinositol 4-kinase at contact sites between the endoplasmic reticulum and the plasma membrane. A mutation in its fly homologue Rbo, leads to diminished light responses in the eye attributed
Jeeyun Chung et al.
EMBO reports, 16(3), 312-320 (2015-01-23)
Plasma membrane PI4P is an important direct regulator of many processes that occur at the plasma membrane and also a biosynthetic precursor of PI(4,5)P2 and its downstream metabolites. The majority of this PI4P pool is synthesized by an evolutionarily conserved
Yoshitsugu Mitani et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 17(22), 7003-7014 (2011-10-07)
To investigate the molecular genetic heterogeneity associated with the t(6:9) in adenoid cystic carcinoma (ACC) and correlate the findings with patient clinical outcome. Multimolecular and genetic techniques complemented with massive pair-ended sequencing and single-nucleotide polymorphism array analyses were used on